Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston transparents sans bouchons Wheaton™
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
37.64€ - 307.77€
Spécification
| Couleur | Transparent |
|---|---|
| Matériau | Verre |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Type de produit | Flacon rond Boston |
| Joint de fermeture | Poly/Vinyle |
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
12359749
|
DWK Life Sciences
W216830 |
30 ml | 20-400 mm |
316.00€ 307.77€ / 432 pièces Économisez 8.23€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 13-04-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12369749
|
DWK Life Sciences
W216831 |
60 ml | 20-400 mm |
264.00€ 256.96€ / 288 pièces Économisez 7.04€ 2% de réduction |
Expédition estimée: 13-04-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12379749
|
DWK Life Sciences
W216832 |
125 ml | 22-400 mm |
118.00€ 114.25€ / 160 pièces Économisez 3.75€ 3% de réduction |
Expédition estimée: 20-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12389749
|
DWK Life Sciences
W216833 |
250 ml | 24-400 mm |
216.00€ 146.23€ / 108 pièces Économisez 69.77€ 32% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
10205789
|
DWK Life Sciences
W216834 |
500 ml | 28-400 mm |
110.00€ 105.15€ / 60 pièces Économisez 4.85€ 4% de réduction |
Expédition estimée: 24-02-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
12309759
|
DWK Life Sciences
W216835 |
1000 ml | 33-400 mm |
135.00€ 37.64€ / 12 pièces Économisez 97.36€ 72% de réduction |
Expédition estimée: 09-02-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
- En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
| Transparent | |
| Blanc | |
| Poly/Vinyle | |
| Bouchon à vis |
| Verre | |
| Flacon rond Boston | |
| Polypropylène |