Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston transparents sans bouchons Wheaton™
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
Marque: DWK Life Sciences W216834
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
- En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
| 16,9 oz., 500 ml | |
| 16,9 oz. | |
| 2,95 in | |
| Blanc | |
| Étroit | |
| 168 mm | |
| 6,6 in | |
| Polypropylène | |
| 75 mm | |
| Oui |
| 500 ml | |
| Transparent | |
| Verre | |
| Non | |
| Rond | |
| Flacon rond Boston | |
| Poly/Vinyle | |
| 28-400 mm | |
| Bouchon à vis |