Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons en PE revêtus de PTFE
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
Marque: DWK Life Sciences W216846
24.19 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24366" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
| 16 oz, 500 ml | |
| 16 oz. | |
| 2,95 in | |
| Blanc | |
| Oui | |
| Rond | |
| Flacon rond Boston avec bouchon | |
| PTFE / PE | |
| 28-400 mm | |
| Bouchon à vis |
| 500 mL | |
| Ambré | |
| Verre | |
| USP type III | |
| Étroit | |
| 168 mm | |
| 6,6 in | |
| Polypropylène | |
| 75 mm | |
| Oui |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.