Learn More
Memmert™ Soubassement pour étuve à vide empilable et module de pompe, hauteur totale 1 650 mm, pour Vo29
Code produit 16334547 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
383 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) unitSize
16334547 383 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16334547 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur VO29E02030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
étuve à vide réfrigérée Vocool
• +5°C à +9°C
• 1 mbar à 11 mbar
• Logiciel standard « Celsius »
• La lyophilisation, technique usuelle employée pour la déshydratation des pré-cultures et des probiotiques est une méthode très énergivore
• Un certain nombre de souches ne survivent pas à la congélation
• Par la méthode du séchage sous vide à température modérée, on peut traiter des substances thermolabiles à une température faible, mais située au-dessus du point de congélation, sans que la structure cellulaire ne soit trop fortement
• Endommagée
• En outre, cet appareil offre la possibilité d'effectuer en mode programme, des simulations contrôlées pour différents scénarios de conditions de transport et de stockage, pour déterminer les modifications des substances actives ou des
• Volumes sous différentes conditions de température et de pression
• Bloc réfrigérant Peltier à faible consommation d'énergie, compact, extrêmement précis permet d'obtenir sur l'ensemble de la surface une homogénéité thermique avec des écarts maxima de [+-]1 K
• La programmation de rampes de température et de pression (cycles) permet d'effectuer, grâce au chauffage et à la réfrigération implantés directement sur le thermo-plateau, des turbo-séchages en un temps record, avec une humidité résiduelle
• Egale à zéro
• L'appareil permet de programmer directement ou par MEMoryCARD jusqu'à 4 rampes à différentes valeurs pour les températures et le vide
• Avec le logiciel « Celsius », les possibilités de programmation de rampes sont quasi illimitées
• Régulation électronique numérique de la pression (en mode programme 4 rampes, réglable pour chaque segment) pour pilotage du vide par électrovannes
• Lecture digitale de la pression de 5 mbar à 11 mbar
• Fonction d'aération rapide sans modification de la consigne de vide
• Thermo-plateaux en aluminium éloxydé avec chauffage étendu sur toute la surface et sondes intégrées (Pt1/4 brins) dispositif de sécurité sur chaque thermo-plateau
• Support acier tubulaire, étuve/pompe superposés
Spécification
À utiliser avec (équipement) Standard primaire d’ozone modèle 200
Type Sous-cadre
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) 529 mm
Profondeur (métrique) 383 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.