Learn More
HALYARD™ Gants en nitrile blancs PUREZERO* HG3 Smooth (SGX)
Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
Marque: HALYARD™ CLN3231LG
262.54 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24116" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
- Sans nickel
- Non poudré
- Sans silicone
- Sans latex et sans phtalates
- Degré de propreté élevé
- Faibles niveaux d’endotoxines
- Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
- Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Spécification
| ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 | |
| ASTM D6978 | |
| Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7 | |
| 1 | |
| Oui | |
| 6 mil | |
| Ambidextres | |
| Nitrile | |
| 0,13 mm | |
| Controlled Environment Gloves | |
| Non stérile | |
| 0,16 mm | |
| 12 in |
| Qualité BPF A/B/C/D | |
| Oui | |
| Oui | |
| Blanc | |
| Partiellement texturé | |
| 0,16 mm | |
| Oui | |
| 5 mil | |
| Sans poudre | |
| L | |
| 6 mil | |
| ISO 9001:2015, EN13485:2016 | |
| 305 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.