Learn More
Kautex™ Fermeture blister en PP
Description
- Bagues inviolables
- Joint de coupelle en PTFE ou joint perforé
- Disponibles avec le système d’évacuation
- Disponibles en noir ou rouge pour différencier les fonctions disponibles
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Comprend | Anneau inviolable |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Blister |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteille de 500 à 2500 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?