Learn More
BUCHI Pfeiffer Duo 6 Vacuum Pump for Lyovapor Freeze Dryer
The DuoVane series consists of innovative two-stage oil-lubricated rotary vane pumps that are ideal for use with Lyovapor Freeze Dryers
Marque:  BUCHI 11065652
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17294654
  • 4675.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 20-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • 6 m3/h 60 Hz pump speed range
  • For Lyovapor L-200/L-250
Spécification
Spécification
1500 hPa
5 m3/hr.
Pompe à vide rotative
230/240 V