Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Blue Nitrile Gloves
Non-sterile, nitrile gloves feature an advanced stretch formulation, providing comfort and secure fit in healthcare settings.
Marque: Ansell 313041065
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- ASTM D6319 certified
- High strength and protection for nearly all clinical settings
- Advanced formulation for high comfort and fit providing better tactile sensitivity
- An AQL better than industry standards delivers consistent, high quality production
- 200-count packaging reduces waste
- Tested for use with over 55 chemicals and approved for use with chemotherapy drugs
- For use in chemotherapy and moderate risk examination procedures
Spécification
| ASTM D6319, CE 0493, Category III, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485 | |
| No | |
| 1.5 | |
| Single-use | |
| 3,5 mil | |
| Oui | |
| 2,8 mil | |
| Sans poudre | |
| 6,5/7 | |
| 2.8 mil | |
| Oui | |
| 9,5 in |
| EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
| Soins de santé | |
| Bleu | |
| Bout des doigts texturé | |
| 0.09 mm | |
| Nitrile | |
| 0.07 mm | |
| Nitrile Examination Glove | |
| Non stérile | |
| 0.07 mm | |
| MICRO-TOUCH-313041 | |
| 24 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
No glove completely protects against all chemicals. Users should test the suitability of this product against the specific chemicals and environment where used.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu