Learn More
IBA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16807603
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
AIF1 is induced by cytokines and interferon. It is thought to be involved in the negative regulation of growth of vascular smooth muscle cells, which contributes to the anti-inflammatory response to vessel wall trauma.
Spécification
Spécification
IBA1
Polyclonal
Unconjugated
AIF1
AIF 1, AIF1, G1, IBA1, IRT 1, Protein G1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11629, 199
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O70200, P55008
AIF1
IBA1 Fusion Protein Ag1363
20 μL
Primary
Mouse, Human