Learn More
Labconco High Capacity Micro and 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
1529.05€ - 2590.12€
Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
|---|---|
| Type | Rotor |
| Système de rotor | CentriVap Pro |
| Hauteur (impériale) | 1.8 in. |
| Hauteur (métrique) | 4.57 cm |
| Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Matériau (revêtement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30533413
![]() |
Labconco
7555500 |
1529.05€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
30533414
![]() |
Labconco
7555501 |
PTFE |
2590.12€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stackable design
- Stainless steel material\
- Optional PTFE coated
Spécification
| Stainless Steel | |
| CentriVap Pro | |
| 4.57 cm | |
| 28.96 cm |
| Rotor | |
| 1.8 in. | |
| 11.4 in. |