Learn More
HALYARD™ EVOLUTION™ 4 Standard Surgical Gown
EVOLUTION™ 4 soft single-use Surgical Gowns use HALYARD™'s breathable SMS fabric, providing the right balance of comfort and protection during procedures involving low to moderate fluid contact.
139.59€ - 232.65€
Spécification
| Type de produit | Surgical Gown | 
|---|---|
| Sexe | Unisex | 
| Nbre de poches | None | 
| Matériau | SMS | 
| Couleur | Blue | 
| Code produit | Marque | Dimensions | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
| 
                        17858377
                         | 
                        HALYARD™
                         79970  | 
                    Large | Non-sterile | 
                                                            146.94€  
                            40 pièces  | 
                                En stock 
                                            Connectez-vous pour voir le stock disponible  
                                             | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||
| 
                        17898577
                         | 
                        HALYARD™
                         79973  | 
                    Large, X-Long | Non-sterile | 
                                                            232.65€  
                            60 pièces  | 
                                Expédition estimée: 10-12-2025 
                        Connectez-vous pour voir le stock disponible  | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||
| 
                        17808587
                         | 
                        HALYARD™
                         79980  | 
                    X-Large | Non-sterile | 
                                                            139.59€  
                            36 pièces  | 
                                Expédition estimée: 10-12-2025 
                        Connectez-vous pour voir le stock disponible  | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||
| 
                        17818587
                         | 
                        HALYARD™
                         79983  | 
                    X-Large, X-Long | Non-sterile | 
                                                            200.82€  
                            48 pièces  | 
                                Expédition estimée: 10-12-2025 
                        Connectez-vous pour voir le stock disponible  | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||
| 
                        30274653
                         | 
                        HALYARD™
                         90002  | 
                    Small | Sterile | 
                                                            196.16€  
                            36 pièces  | 
                                Expédition estimée: 25-11-2025 
                        Connectez-vous pour voir le stock disponible  | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||
| 
                        30274729
                         | 
                        HALYARD™
                         90012  | 
                    Large | Sterile | 
                                                            199.84€  
                            36 pièces  | 
                                Expédition estimée: 25-11-2025 
                        Connectez-vous pour voir le stock disponible  | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||
| 
                        30274779
                         | 
                        HALYARD™
                         90013  | 
                    Large, X-Long | Sterile | 
                                                            192.20€  
                            34 pièces  | 
                                Expédition estimée: 25-11-2025 
                        Connectez-vous pour voir le stock disponible  | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||
| 
                        30274719
                         | 
                        HALYARD™
                         90042  | 
                    X-Large | Sterile | 
                                                            220.65€  
                            34 pièces  | 
                                Expédition estimée: 25-11-2025 
                        Connectez-vous pour voir le stock disponible  | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||
| 
                        30274683
                         | 
                        HALYARD™
                         90043  | 
                    X-Large, X-Long | Sterile | 
                                                            206.08€  
                            34 pièces  | 
                                Expédition estimée: 25-11-2025 
                        Connectez-vous pour voir le stock disponible  | 
     Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité. 
     | 
                    |||
Description
- Ideal for shorter, minimally invasive procedures, the EVOLUTION™ 4 Standard Surgical Gowns offer several benefits:
 - Yellow collar: Easily identify a standard performance gown
 - HALYARD™ breathable SMS fabric: maximizes airflow for cool comfort
 - Soft, light, and breathable fabric, treated for alcohol repellency and static dissipation: keeps staff protected yet cool and comfortable
 - Low linting: helps reduce the risk of wound contamination and infection
 - Meets the Standard Performance level per EN13795-1:2019
 - Raglan Sleeves for extra comfort and free movements
 - Available Sterile and Non Sterile
 - Sterile gown packed individually and with 2 towels for added convenience
 - Non Sterile gowns packed bulk in a bag to reduce packaging
Spécification
| Surgical Gown | |
| None | |
| Blue | |
| Single-use | |
| Yes | |
| Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 13795 | 
| Unisex | |
| SMS | |
| Hook and Loop Neck with Waist Ties | |
| Knit | |
| Raglan Sleeve | |
| Not Autoclavable | 