Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Sterile durable all-purpose critical environment glove. It offers excellent barrier protection as well as fit, feel and comfort . It has been tested and cleared for use with chemotherapy agents.
Marque:  Mölnlycke™ 4482290-02
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17835768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.45€
    207.04€ / 160 paires
    Économisez 222.41€
    51% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 26-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Natural Rubber Latex
  • Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Beaded cuff
  • PPE Category III, certified to Type C chemical permeation testing
  • Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Class 10,000 (ISO 7)
0.65
Single-use
10.6 mil
Spécifique
Non
10.0 mil
Sans poudre
Stérile
0.21 mm
11,8 in
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
No
Naturel
Lisse
0.27 mm
Laboratory / Cleanroom Use
Latex
0.26 mm
9
8.1 mil (Cuff)
30 Mpa
30 cm