Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Gloves
GREENER_CHOICE
Sterile cleanroom gloves with beaded cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ NeoTech Indicator™ Underglove to form a breach indication system.
Marque:  Mölnlycke™ 4450965-02
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17865778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.75€
    324.91€ / 200 paires
    Économisez 194.84€
    37% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 26-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Can be worn together with Biogel™ NeoTech Indicator™ Underglove to form a breach indication system
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polychloroprene
  • Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Class 100 (ISO 5)
0.65
Single-use
8,3 mil
Spécifique
Polychloroprène
0.19 mm
6,5
6.7 mil (Cuff)
21 MPa
30 cm
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
No
Blanc
Lisse
0.21 mm
Oui
7.5 mil
Sans poudre
Stérile
0.17 mm
11,8 in